Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de potassium, dibasique, +99 %, pour analyse, anhydre, ACROS Organics, Quantité : 5 kg, emballage : Récipient en plastique, CAS : 7758-11-4, blanc, qualité : Analyse, point de fusion : 340,0°C, formule moléculaire : HK2O4P, poids moléculaire : 174,18, pourcentage de pureté : +99 %, pH : 8,5 à 9,6 (5 % de solution à 20°C)
39.10€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HK2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.18 |
Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
CID PubChem | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10509263
|
Thermo Scientific Acros
215472500 |
250 g | Flacon en plastique |
39.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10541081
|
Thermo Scientific Acros
215470010 |
1 kg | Flacon en plastique |
112.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944291
|
Thermo Scientific Acros
215470050 |
5 kg | Récipient en plastique |
449.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Phosphate de potassium, dibasique, +99 %, pour analyse, anhydre, ACROS Organics, Quantité : 5 kg, emballage : Récipient en plastique, CAS : 7758-11-4, blanc, qualité : Analyse, point de fusion : 340,0°C, formule moléculaire : HK2O4P, poids moléculaire : 174,18, pourcentage de pureté : +99 %, pH : 8,5 à 9,6 (5 % de solution à 20°C)
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
7758-11-4 | |
174.18 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
HK2O4P | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
Spécification
Potassium phosphate, dibasic | |
7758-11-4 | |
8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
K2HPO4 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18 | |
Analytique |
340.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline fine | |
HK2O4P | |
15,7779 | |
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
≥99% | |
1% (130°C) max. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche