Learn More
Phosphate de potassium anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate |
| Point de fusion | 1340°C |
| Note relative au nom | anhydrous |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 5 kg |
| Merck Index | 14,7660 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water; Insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 212.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |