Learn More
Persulfate de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696224
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.3
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium persulfate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2S2O8
Fieser 08,417; 15,274
Merck Index 15, 7777
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 270.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.47