Learn More
Peroxydisulfate de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Un accélérateur de polymérisation pour gels PAGE.
50.55€ - 155.78€
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.309
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11382238
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013145.30
250 g
50.55€
250g
11372238
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013145.A1
1 kg
155.78€
1kg
Description
Description
A polymerization accelerant for PAGE gels. Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. Upon solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as bleaching agent in various hair bleaches, ion exchange agents, plating agents and surface treating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7727-21-1
270.309
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
24412
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
K2O8S2
MFCD00011386
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
Spécification
Potassium peroxydisulfate
7727-21-1
Poudre cristalline
K2O8S2
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
24412
ACS
White crystalline powder
100°C (decomposition)
Blanc
99.0% min.
MFCD00011386
Soluble in water. Insoluble in alcohol.
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
270.309
270.31
Odorless
2.477 g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Ne pas inhaler les poussières.Éviter tout contact avec la peauEn cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-781-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante