Learn More
Peroxomonosulfate de potassium, extra pur, 4,5 % d’oxygène actif minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15244684
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7
Formule moléculaire H3K5O18S4
Poids moléculaire (g/mol) 614.78
Numéro MDL MFCD00040551
Clé InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Oxone, Potassium Monopersulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium peroxomonosulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire KHSO4·K2SO4
Fieser 01,952; 12,413; 16,285
Informations sur la solubilité Solubility in water: 298g/L (20°C).
Poids de la formule 614.78
Pourcentage de pureté ≥4.5% (active oxygen)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.