Learn More
Solution de permanganate de potassium 0,02 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
1L
2.50L
Description
Solution de permanganate de potassium 0,02 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Specifications
Specifications
| Couleur | Violet |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium permanganate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction