Learn More
Le permanganate de potassium, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Product Code. 10162300 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Cuve en verre
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize'
250g
500g
5kg
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10162300
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P/6560/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.032
Numéro MDL 11364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Nom IUPAC permanganate de potassium
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifications
Point de fusion 240°C
Couleur Marron
pH 8
Forme physique Poudre solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 158.04g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium permanganate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.