Learn More
Périodate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
87.23€ - 274.37€
Identifiants chimiques
CAS 7790-21-8
Formule moléculaire IKO4
Poids moléculaire (g/mol) 230
Clé InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
CID PubChem 516896
Nom IUPAC périodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
11966951
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
418291000
100 g Flacon en plastique
87.23€
100g
11976951
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
418295000
500 g Flacon en plastique
274.37€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
7790-21-8
230
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
périodate de potassium
IKO4
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
516896
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Specifications
Potassium periodate
7790-21-8
KIO4
15,7775
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C).
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
230
230
582.0°C
IKO4
01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
périodate de potassium
516896
Réactif ACS
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-196-
Product Identifier
  • Potassium periodate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only