Learn More
Nitrate de potassium, technique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 400°C |
Point de fusion | 334°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6 to 8 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 3 kg |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
Poids de la formule | 101.1g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de potassium, technique, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu