Learn More
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683350 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15683350
Marque: Honeywell-Fluka 312635KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Nitrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 5 kg
Numéro UN 1486
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Poids de la formule 101.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.