Learn More
Nitrate de potassium, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10224160
Nitrate de potassium, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10224160
1 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Code produit. 10224160
Marque: Fisher Chemical P/6080/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitrasAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Poids de la formule 101.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de potassium, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical >