Learn More
Nitrate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10189909
Marque: Thermo Scientific Acros 434430010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Point de fusion 334.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux fins ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KNO3
Merck Index 15,7769
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC potassium nitrate
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium nitrate