Learn More
Méthylate de potassium, pur, solution à 0,1 N dans le toluène / méthanol, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 374.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-33-8, 67-56-1, 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3KO |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.132 |
Clé InChI | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok |
CID PubChem | 23664618 |
Nom IUPAC | Potassium ; méthanolate |
SMILES | C[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10733431
|
Thermo Scientific Acros
240605000 |
500 mL | Flacon en verre |
106.53€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11954611
|
Thermo Scientific Acros
240600025 |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
865-33-8, 67-56-1, 108-88-3 | |
70.132 | |
potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok | |
Potassium ; méthanolate |
CH3KO | |
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N | |
23664618 | |
C[O-].[K+] |
Spécification
Potassium methoxide | |
865-33-8, 67-56-1, 108-88-3 | |
CH3OK | |
0.8500g/mL | |
Solubility in water: may decompose. | |
C[O-].[K+] | |
70.132 | |
70.13 | |
0.85 | |
Liquide |
Incolore | |
CH3KO | |
0.1N, exact strength on the certificate of analysis | |
potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok | |
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ; méthanolate | |
23664618 | |
Pures | |
7°C |
Sécurité et traitement
- Potassium methoxide, 0.1N solution in toluene / methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.