Learn More
Manganate de potassium, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11368308
Manganate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368308
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11368308
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039506.09
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-64-1
Formule moléculaire K2MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.13
Numéro MDL MFCD00043089
Clé InChI XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
CID PubChem 160931
Nom IUPAC dioxido(dioxo)manganèse dipotassique
SMILES [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium manganate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 197.13
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM21I030 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039506.09,039506.18
Numéro de lotQ15G014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039506.09,039506.18
Numéro de lotK03T001 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039506.09,039506.18
Numéro de lotX22F001 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039506.09,039506.18
Numéro de lotH30W009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039506.09,039506.18
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium manganate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium manganate
Nom du produit
Manganate de potassium, Thermo Scientific Chemicals >