Learn More
Iodure de potassium (blanc, granulés à écoulement libre), Fisher BioReagents
Code produit. 10658393
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 10658393
Marque: Fisher BioReagents BP367500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Flacon poly ; 500 g
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Iodure de potassium
Point de fusion 680°C
CAS 7681-11-0
Couleur Blanc
pH 6 à 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule moléculaire IK
Merck Index 15, 7764
Synonyme iodure de potassium, iodure de potassium ki, kali iodatum, asmofug e, diiodure de potassium, monoiodure de potassium, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nom IUPAC potassium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI : 8346
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté ≥ 99.0 %
Identification Test de réussite
Perte à la dessiccation 0.2 % max.
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1 mmHg à 745°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.