Learn More
Iodure de potassium, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodide |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | KI |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 166g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Tension de vapeur | 1mmHg (745°C) |