Learn More
Iodure de potassium, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15633000
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1mmHg (745°C)