Learn More
Iodure de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Description
Iodure de potassium, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1330°C |
| Point de fusion | 680°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 to 8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 166g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 1mmHg 745 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodure
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.