Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10000390
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Meets ACS Specifications
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.00
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC iodure de potassium
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C (1013 hPa)
Point de fusion 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Perte à la dessiccation max. 0.2% (at 150°C)
Densité 3.13 g/cm³ (20°C)