Learn More
Iodure de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,0%
32.47€ - 8239.67€
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15672170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-5G
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15622170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-100G
100 g
50.37€
100g
15662170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-500G
500 g
249.39€
500g
15642170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-25KG
2.5 kg
8239.67€
2.50kg
15652170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-4X2.5KG
4 x 2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15632170
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221945-12KG
12 kg
2687.28€
12kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7681-11-0
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium ; iodure
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Spécification
Potassium Iodide
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
≥99%
1mmHg (745°C)
7681-11-0
KI
NONH for all modes of transport
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium ; iodure
4875
166g/mol
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000