Learn More
Iodure de potassium, 99,995 %, (à base de métaux traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10557183
Iodure de potassium, 99,995 %, (à base de métaux traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10557183
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10557183
Marque: Thermo Scientific Acros 193790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995%
Formule linéaire KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463462 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Numéro de lotA0462929 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Numéro de lotA0461876 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Numéro de lotA0460839 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Numéro de lotA0458885 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog Number193790100,193790500,193792500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide
Nom du produit
Iodure de potassium, 99,995 %, (à base de métaux traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals >