Learn More
Iodate de potassium, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10571831
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate
Point de fusion 560°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire KIO3
Numéro UN 1479
Merck Index 15, 7763
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.93
Densité 3.9300g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.