Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™ Code produit.: 12960874
compliance-icons
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12960874
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Code produit. 12960874
Marque: Fisher Chemical VL 038 1000
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Conditionnement Flacon
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Concentration 0.1 M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC hydroxyde de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Qualité Eu. Ph. Référence
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1090792 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 038 1000
Numéro de lot1097788 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 038 1000
Numéro de lot1085726 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberVL 038 1000
Numéro de lot1030594 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberVL 038 1000
Numéro de lot1034653 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberVL 038 1000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004800
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™ >