Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 1 M (1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
Conditionnement:
1 ampoule
Description
Pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Numéro MDL | 3553 |
| Quantité | 1 Ampule |
| Conditionnement | Ampoule |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxide, 1N solution in water
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.