Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15684810
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15684810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
4 x 2.5 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15684810
Marque: Honeywell-Fluka 351154X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
Note relative au nom volumetric, 0.5 M KOH in ethanol (0.5N)
Formule linéaire KOH
Numéro UN UN2924
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Quantité 4 x 2.5 L
Nom IUPAC potassium hydroxide
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Poids de la formule 56.11
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N), Honeywell Fluka™ >