Learn More
Hydroxyde de potassium, puriss. p.a., réac. Ph. eur., ≥ 85 %, pastilles, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071973 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15633070
Marque: Honeywell-Fluka 30603500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réac. Ph. eur., ≥ 85 %, pastilles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Formule linéaire KOH
Numéro UN 1813
Quantité 500 g
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.