Learn More
Hydroxyde de potassium, puriss. p.a., ≥ 86 % (T), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15615970
Hydroxyde de potassium, puriss. p.a., ≥ 86 % (T), Honeywell Fluka™
Code produit. 15615970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
25 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 15615970
Marque: Honeywell-Fluka 6037025KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., pastilles, ≥ 86 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Formule linéaire KOH
Numéro UN UN1813
Quantité 25 kg
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté ≥86% (T)
Tension de vapeur 1 mmHg (719°C)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, puriss. p.a., ≥ 86 % (T), Honeywell Fluka™ >