Learn More
Hydroxyde de potassium, pastilles, multiofficinal, NF, J.T. Baker™ Code produit.: 15518094
compliance-icons compliance-icons
Hydroxyde de potassium, pastilles, multiofficinal, NF, J.T. Baker™
Code produit. 15518094
2.5 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15518094
Marque: Avantor J.T.Baker 315205
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 56.11
Qualité Multiofficinal / NF
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.04kg
Forme physique Culot
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, pastilles, multiofficinal, NF, J.T. Baker™ >