Learn More
Hydroxyde de potassium, 85 % env., Réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13428578 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
2.50kg
25g
25kg
500g
5kg
Code produit. 13428578
Marque: Thermo Scientific Acros 424140251
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Couleur Blanc
Note relative au nom 85%
Point d’ébullition 1320.0°C
Point de fusion 360.0°C
Plage de pourcentage du dosage ca. 85%
Formule linéaire KOH
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Quantité 25 kg
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté ∼85%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Tambour en fibre
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.