Learn More
Hydroxyde de potassium, pur, solution d’environ 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10493165
Hydroxyde de potassium, pur, solution d’environ 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10493165
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10493165
Marque: Thermo Scientific Acros 396060025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Formule moléculaire HKO
Formule linéaire KOH
Numéro MDL MFCD00003553
Densité 1.3260g/mL
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 2.5 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.326
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0471710 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2025 Catalog Number396060025
Numéro de lotA0468252 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number396060025
Numéro de lotA0464441 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2024 Catalog Number396060025
Numéro de lotA0438973 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number396060025
Numéro de lotA0397209 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number396060025
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, pur, solution d’environ 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >