Learn More
Hydroxyde de potassium, 0,1 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11556833 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Utilisé dans la détermination de la teneur en KOH et de l’acide dans le vin. L’hydroxyde de potassium 0,1 M de Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi avec 5,61 g/L de HCl dans de l’eau, pour une utilisation comme réactif de laboratoire. Il convient également à une utilisation dans la filière viticole.
L’hydroxyde de potassium est une base solide prototypique corrosive et réactive envers les acides. Il est soluble dans l’eau, formant ainsi une solution électrolytique. Il s’agit d’une solution volumétrique analytique utilisée pour les titrations manuelles et automatisées. Cette solution répond à toutes les méthodes de test incluses dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des mouts et peut être utilisée pour la détermination de l’acide tartrique dans le vin.
Spécification
pH 13
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Formule moléculaire HKO
Concentration 0.1M
Numéro MDL MFCD00003553
Densité 1.00g/cm3
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.106g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5,61 g/l de KOH dans de l’eau
Normalité 0.1N
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (0.1M)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium Hydroxide