Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, réactif ACS, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals
42.61€ - 328.64€
Identifiants chimiques
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5KO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.22 |
Numéro MDL | MFCD00013070 |
Clé InChI | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic |
CID PubChem | 23676735 |
Nom IUPAC | 2-carboxybenzoate de potassium |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712412
|
Thermo Scientific Acros
424061000 |
100 g | Flacon en plastique |
42.61€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10351211
|
Thermo Scientific Acros
424065000 |
500 g | Flacon en plastique |
113.57€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447493
|
Thermo Scientific Acros
424060025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
328.64€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
877-24-7 | |
204.22 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
C8H5KO4 | |
MFCD00013070 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
2-carboxybenzoate de potassium |
Spécification
Potassium hydrogen phthalate | |
295.0°C to 300.0°C | |
4.00 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C ±0.2°C) | |
C8H5KO4 | |
MFCD00013070 | |
15, 7733 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C),slightly soluble in alcohol | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.22 | |
204.22 | |
Réactif ACS | |
Cristaux ou poudre cristalline |
877-24-7 | |
Blanc | |
Authentique | |
2-(HO2C)C6H4CO2K | |
09, 791 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
2-carboxybenzoate de potassium | |
23676735 | |
99.95 to 100.05% (on dried substance) | |
0.005% max |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-889-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4326000
missing translation for 'tsca' : TSCA