Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99,99 %, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 11915051
Marque: Thermo Scientific Acros 177120025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.95 to 100.05%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H5KO4
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantité 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline