Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.54€ - 170.85€
Identifiants chimiques
CAS 7789-29-9
Formule moléculaire KHF2
Numéro MDL MFCD00011403
Synonyme Potassium bifluoride
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11444020
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13031.22
100 g
28.54€
100g
11419963
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13031.36
500 g
45.63€
500g
11429963
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13031.0E
2500 g
170.85€
2500g
Description
Description
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure d’hydrogène de potassium est utilisé comme abrasif, comme prétraitement des métaux avant leur transformation, comme conservateur du bois et comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (392 g/l). Également soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-29-9
KHF2
MFCD00011403
Potassium bifluoride
Spécification
Potassium hydrogen fluoride
7789-29-9
KHF2
UN1811
Potassium bifluoride
78.1
Odorless
2.37
239°C (decomposition)
1
MFCD00011403
14,7610
Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
98%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 232-156-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TS6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydrogen fluoride