Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15149724
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen carbonate
Point de fusion 292.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire KHCO3
Merck Index 15,773
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
Poids de la formule 100.12
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen carbonate