missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Potassium hydride, 30% w/w in mineral oil

Code produit. 17980050
Click to view available options
(c)5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potassium hydride is a precursor in the production of various bases by deprotonation, highly-hindered bases potassium triethylmethoxide and potassium 3-aminopropylamide It serves as a powerful base in organic synthesis of deprotonate carbonyl compounds and amines to form enolates and amides respectively.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 7693-26-7
Densité 1.45
Formule moléculaire HK
Numéro MDL MFCD00011357
Numéro UN UN1409
Quantité 5 g
Fieser 1,935 12,407 13,257 14,265 17,290 18,299 19,276 21,360
Point d’éclair 160°(320°F)
Clé InChI OCFVSFVLVRNXFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[K+]
Nom IUPAC potassium hydride
Poids moléculaire (g/mol) 40.11
Poids de la formule 40.11
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis