Learn More
Hexahydroxoantimonate(V) de potassium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15615990
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
pour la précipitation du sodium, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12208-13-8
Numéro MDL MFCD00011415
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Quantité 500 g
Formule linéaire KSb(OH)6
Numéro UN UN1549
Poids de la formule 262.9g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.