Learn More
Hexacyanoferrate(III) de potassium(III), AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
131.00€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10050320
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/4880/50
250 g
222.00€
250g
10578440
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4880/53
500 g
131.00€
500g
10234110
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4880/60
1 kg
231.00€
1kg
Identifiants chimiques
13746-66-2
329.25
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
26250
C6FeK3N6
MFCD00011392
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
13746-66-2
6
C6FeK3N6
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
329.25
329.26g/mol
Orange au rouge
Solide cristallin
MFCD00011392
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
26250
Récipient de poudre en plastique