Learn More
Formiate de potassium, 96 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Potassium formate |
Point de fusion | 165°C to 168°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Formule linéaire | HCOOK |
Quantité | 5 kg |
Merck Index | 15,7754 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium formate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.