Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10713401
Fluorure de potassium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10713401
5 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10713401
Marque: Thermo Scientific Acros 206400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride dihydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
Nom IUPAC potassium dihydrate fluoride
Poids de la formule 94.13
Pourcentage de pureté 19.65 to 20.70% (F)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.45
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0435835 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number206400050,206402500,206400010
Numéro de lotA0400636 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2023 Catalog Number206400050,206402500,206400010
Numéro de lotA0453954 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number206400050,206402500,206400010
Numéro de lotA0420123 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number206400050,206402500,206400010
Numéro de lotA0324563 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number206400050,206402500,206400010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium fluoride
Nom du produit
Fluorure de potassium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >