Learn More
Fluorure de potassium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318390
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Nom IUPAC fluorure de potassium
Poids de la formule 58.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.48
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.