Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorure de potassium, +99 %, pour la biochimie, anhydre
Pour biochimie
42.40€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12695127
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
447991000
100 g
N/A
12605137
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
447995000
500 g
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-23-3
58.10
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
522689
fluorure de potassium
FK
MFCD00011398
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CHEBI:66872
[F-].[K+]
Spécification
Potassium fluoride
99+%
MFCD00011398
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
fluorure de potassium
522689
58.1
7789-23-3
FK
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
[F-].[K+]
58.10
CHEBI:66872