Learn More
Fluorure de potassium, avec 40 % alumine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10560384
Fluorure de potassium, avec 40 % alumine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10560384
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10560384
Marque: Thermo Scientific Acros 390811000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nom IUPAC potassium fluoride
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Quantité 100 g
Formule linéaire KF
Merck Index 15,7753
Poids de la formule 58.09
Conditionnement Flacon en verre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0471140 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2025 Catalog Number390810250,390811000
Numéro de lotA0465649 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2024 Catalog Number390810250,390811000
Numéro de lotA0433214 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number390810250,390811000
Numéro de lotA0394471 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number390810250,390811000
Numéro de lotA0413335 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2022 Catalog Number390810250,390811000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride, 40 wt.% on alumina
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Fluorure de potassium, avec 40 % alumine, Thermo Scientific Chemicals >