Learn More
Cyanure de potassium, trihydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Ferrocyanide |
Note relative au nom | Trihydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | K4Fe(CN)6·3H2O |
Poids de la formule | 422.41 |
Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.85kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate