Learn More
Dihydrogénophosphate de potassium, Burdick & Jackson™ Code produit.: 15944888
Dihydrogénophosphate de potassium, Burdick & Jackson™
Code produit. 15944888
1 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Code produit. 15944888
Marque: Honeywell-Burdick and Jackson 304071KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réactif ISO, pharmacopée européenne de réactif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition Decomposes on heating.
Nom chimique ou matériau Potassium dihydrogen phosphate
Point de fusion 253°C
CAS 7778-77-0
Couleur Incolore
pH 4.2 to 4.5 (20°C)
Quantité 1 kg
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Conditionnement Bouteille en plastique
Nom du produit
Dihydrogénophosphate de potassium, Burdick & Jackson™ >