Learn More
Phosphate de dihydrogène de potassium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11400113
Phosphate de dihydrogène de potassium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400113
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Code produit. 11400113
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12142.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Perd H2O à 400°C, formant du métaphosphate
Le dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il perd H{2O à 400°, formant le métaphosphate hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dihydrogen Phosphate
Point de fusion 253°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 136.09
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.338
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10236005 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA12142.0E,A12142.36
Numéro de lot10251589 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA12142.0E,A12142.36
Numéro de lot10248327 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberA12142.0E,A12142.0C,A12142.36
Numéro de lot10246793 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2023 Catalog NumberA12142.0E,A12142.36
Numéro de lot10244500 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2022 Catalog NumberA12142.0E,A12142.36
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de dihydrogène de potassium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >