Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, très pur, SLR, Fisher Chemical
59.45€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10469180
|
Fisher Chemical
P/4760/53 |
500 g |
59.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10479180
|
Fisher Chemical
P/4760/60 |
1 kg |
92.65€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10756491
|
Fisher Chemical
P/4760/63 |
3 kg |
197.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403753
|
Fisher Chemical
P/4760/65 |
5 kg |
239.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Orthophosphate de dihydrogène potassique, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Spécification
253°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; dihydrogénophosphate | |
516951 | |
136.09g/mol |
7778-77-0 | |
4.5 | |
H2KO4P | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
Récipient de poudre en plastique |