Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Description
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :7778-77-0, blanc, point de fusion :253,0°C, formule moléculaire :H2KO4P, poids moléculaire :136.084, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :4,5
Spécification
Spécification
Point de fusion | 253°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Nom IUPAC | potassium dihydrogen phosphate |
Poids de la formule | 136.09g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu