Learn More
Solution de dichromate de potassium 0,0167 M (0,1 N), concentré étalon NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™ Code produit.: 10532533
Solution de dichromate de potassium 0,0167 M (0,1 N), concentré étalon NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10532533
1 AMP
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10532533
Marque: Fisher Chemical J/6212C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cr2K2O7, numéro CAS-7778-50-9, bichromate de dipotassium, bichromate de potasse, sel dipotassique d’acide dichromique, bichromate de potassium, bichromate de potassium vi, iopézite, heptaoxyde de dipotassium dichromium, kaliumdichromat, bichromate de potassium, dichromate de dipotassium, 1AMP, CHEBI: 53444, Orange
Cr2K2O7, numéro CAS-7778-50-9, bichromate de dipotassium, bichromate de potasse, sel dipotassique d’acide dichromique, bichromate de potassium, bichromate de potassium vi, iopézite, heptaoxyde de dipotassium dichromium, kaliumdichromat, bichromate de potassium, dichromate de dipotassium, 1AMP, CHEBI: 53444, Orange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Numéro MDL 11367
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Couleur Orange
Forme physique Liquide
Quantité 1 AMP
Conditionnement Ampoule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium dichromate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de dichromate de potassium 0,0167 M (0,1 N), concentré étalon NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™ >