Learn More
Dichromate de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 500.0°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium dichromate |
Point de fusion | 398.0°C |
Couleur | Orange |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodometry) |
Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
Formule linéaire | K2Cr2O7 |
Fieser | 08,410; 09,383; 10,324; 12,405 |